Fortfahren mit
S7129
O-Succinyl-L-homoserine
≥98.0% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonym(e):
L-Homoserine 4-(hydrogen butanedioate)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H13NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.19
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
O-Succinyl-L-homoserine,
assay
≥98.0% (TLC)
Quality Level
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCOC(=O)CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H13NO6/c9-5(8(13)14)3-4-15-7(12)2-1-6(10)11/h5H,1-4,9H2,(H,10,11)(H,13,14)/t5-/m0/s1
InChI key
GNISQJGXJIDKDJ-YFKPBYRVSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
17247A6262A7772
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
>98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white to faint beige
color
white to off-white
color
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Foglino et al.
Microbiology (Reading, England), 141 ( Pt 2), 431-439 (1995-02-01)
The relationship between genes and enzymes in the methionine biosynthetic pathway has been studied in Pseudomonas aeruginosa. The first step is catalysed by an O-succinylhomoserine synthase, the product of the metA gene mapped at 20 min on the chromosome. The
Susan M Aitken et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 433(1), 166-175 (2004-12-08)
The ability of enzymes to catalyze specific reactions, while excluding others, is central to cellular metabolism. Control of reaction specificity is of particular importance for enzymes that employ catalytically versatile cofactors, of which pyridoxal 5'-phosphate is a prime example. Cystathionine
Peng Liu et al.
Journal of biotechnology, 325, 164-172 (2020-11-07)
O-Succinyl-l-homoserine (OSH) is an important platform chemical in production of C4 chemicals such as succinic acid, homoserine lactone, γ‑butyrolactone, and 1,4‑butanediol. The production of OSH through chemical method or the current engineering strain is difficult and not optimal, and thereby
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S7129-100MG04061832726847
S7129-25MG04061832726854