Fortfahren mit
S6776
Natriumfluorid
BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥99%
Synonym(e):
NaF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaF
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.99
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38050104
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.71
EC Number:
231-667-8
MDL number:
Assay:
≥99%
€ 52,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.4 mmHg ( 0 °C)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
technique(s)
cell culture | insect: suitable
mp
993 °C (lit.)
SMILES string
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
20115401148450022
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
98.5-100.5% (calc. to the dried substance)
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
vapor pressure
1.4 mmHg ( 0 °C)
vapor pressure
1.4 mmHg ( 0 °C)
vapor pressure
1.4 mmHg ( 0 °C)
vapor pressure
1.4 mmHg ( 0 °C)
mp
993 °C (lit.)
mp
993 °C (lit.)
mp
993 °C (lit.)
mp
993 °C (lit.)
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumfluorid
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)