Fortfahren mit
S6639
SSC-Puffer 20×-Konzentrat
for Northern and Southern blotting, solution
SSC Buffer 20× Concentrate
Synonym(e):
20X SSC Buffer, SSC hybridization buffer, Saline-sodium citrate buffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105319
€ 104,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Saline-Sodium Citrate buffer, made with ultrapure water
sterility
0.2 μm filtered
form
solution
color
colorless
pH
6.9 —7.1
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNAse, none detected, Endonuclease, none detected, Exonuclease, none detected, NICKase, none detected, RNAse, none detected
storage temp.
room temp
General description
SSC-Pufferflüssigkeit (SSC: Kochsalzlösungs-Natriumcitrat) in 20-facher Konzentration ist ein Standardreagenz bei Northern- und Southern-Blot-Hybridisierungsverfahren. Sie wird zum Kontrollieren der Stringenz des Waschpuffers für die Waschschritte nach der Hybridisierung verwendet.
Application
SSC-Puffer in 20-facher Konzentration wird verwendet:
  • als Hybridisierungspuffer bei einer In-situ-Hybridisierung zum Nachweis einer humanspezifischen repetitiven Alu-Sequenz[1]
  • als Waschpuffer für Membranen für Southern-Hybridisierung, Dot Blot bei genomischer DNA von Mäusen und Northern Blot bei microRNA[2]
  • als Inkubationspuffer bei der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) von L1-Retrotransposon
Features and Benefits
  • Praktische gebrauchsfertige Flüssigkeit
  • Mehrzweckverwendung bei Hybridisierungen
Preparation Note
SSC Buffer 20x contains 3M NaCl in 0.3M sodium citrate (pH 7.0).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRE0068S201593017
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
form
solution
form
liquid
form
solution
form
solution
pH
6.9 —7.1
pH
-
pH
-
pH
7.0±0.2
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review