Fortfahren mit
S5564
SRC N1 human
≥60% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 330,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
Recombinant:
expressed in baculovirus infected insect cells
Concentration:
≥60% (SDS-PAGE), 0.3 mg/mL protein (Bradford assay)
€ 330,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Quality Level
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
56 kDa
concentration
≥60% (SDS-PAGE), 0.3 mg/mL protein (Bradford assay)
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... SRC(6714)
Biochem/physiol Actions
Src N1 is a membrane-associated protein tyrosine kinase (PTK).
Physical form
Solution in 50 mM Tris, pH 7.5, 0.05 mM EDTA, 1 mM DTT, 100 mM NaCl, 0.05% NP-40, and 50% glycerol.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S1076SRP5162SRP5237
Gene Information
human ... SRC(6714)
Gene Information
human ... SRC(6714)
Gene Information
human ... EIF4EBP1(1978)
Gene Information
human ... NUAK1(9891)
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
concentration
≥60% (SDS-PAGE), 0.3 mg/mL protein (Bradford assay)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
127087-87-0
CAS No.
127087-87-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Instructions
R C Chan et al.
Molecular and cellular biology, 17(8), 4667-4676 (1997-08-01)
The neural cell-specific N1 exon of the c-src pre-mRNA is both negatively regulated in nonneural cells and positively regulated in neurons. We previously identified conserved intronic elements flanking N1 that direct the repression of N1 splicing in a nonneural HeLa
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S5564-10UG04061837906756