Fortfahren mit
S5392
Wheaton Coplin staining jars
Plastic screw cap only
Synonym(e):
240330, cap, closure, lid, screw cap, seal, top
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,90
€ 62,01
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41121800
€ 62,01
Listenpreis€ 68,90Sparen Sie 10%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
manufacturer/tradename
WHEATON®
Features and Benefits
  • Aluminum foil faced pulp board liners can be used with organic solvents. Good resistance to hydrocarbons, oils, ketones and alcohols Not good for acids or alkalis.
Legal Information
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S5516S6016S5766
manufacturer/tradename
WHEATON®
manufacturer/tradename
WHEATON® 900470
manufacturer/tradename
WHEATON® 900620
manufacturer/tradename
WHEATON® 900570
feature
Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
feature
capacity 5 3 × 1 in. (76 × 25 mm) slide (vertically, ten slides back-to-back), Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
feature
capacity 8 3 × 1 in. (76 × 25 mm) slide (sixteen slides back-to-back), Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
feature
Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wheaton Coplin staining jars
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S5392-20EA04061826747223