Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106300
Working volume:
100 μL
Packaging:
pkg of 70 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenApplication
SigmaSpin™-Sequencing-Reaction-Clean-Up-Säulen werden bei der Synthese von Antisense-RNA-Sonden verwendet.
Ideal für die Beseitigung von Farbstoff-Terminatornukleotiden und Primern aus Sequenzierungsreaktionen und von radioaktiv markierten Nukleotiden, Primern und fluoreszierenden Farbstoffen aus Sondenmarkierungsreaktionen mit Nukleinsäure.
Other Notes
SigmaSpin Post-Reaction Clean-Up Columns sind für Anwendungsfälle mit geringerem Durchsatz ideal, z. B. zur Aufreinigung in Sondenmarkierungsreaktionen oder in einer kleinen Anzahl von Sequenzierungsreaktionen. Diese Säulen können Proben mit einem Volumen von bis zu 100 μL erfassen. Jede Säule enthält einen Schlauch zur Sammlung von DNA während des Zentrifugierens.
SigmaSpin Post-Reaction Clean-Up Columns sind eine schnelle, einfache und höchst effiziente Methode zur Beseitigung überschüssiger Farbstoffe, Salze und anderer störender Reaktionskomponenten. Jede Säule wird mit vorhydratisiertem Größenausschluss-Harz vorgepackt, mit Wasser in Molekularbiologie-Gütegrad ausbalanciert und in unserem einzigartigen Säulendesign geliefert. Die Säule verfügt am Boden über einen Schnappdeckel zur Abdichtung und einen Schraubdeckel mit O-Ring, um die anhaltende Hydratisierung des Harzes zu gewährleisten. SigmaSpin wurde in Genom- und Core-Zentren mit hohem Durchsatz mit ABI PRISM® 3700, 3100, 310 und 377 getestet. Jedes Well kann Proben mit einem Volumen von bis zu 20 μL aufnehmen.
SigmaSpin Post-Reaction Clean-Up Columns sind eine schnelle, einfache und höchst effiziente Methode zur Beseitigung überschüssiger Farbstoffe, Salze und anderer störender Reaktionskomponenten. Jede Säule wird mit vorhydratisiertem Größenausschluss-Harz vorgepackt, mit Wasser in Molekularbiologie-Gütegrad ausbalanciert und in unserem einzigartigen Säulendesign geliefert. Die Säule verfügt am Boden über einen Schnappdeckel zur Abdichtung und einen Schraubdeckel mit O-Ring, um die anhaltende Hydratisierung des Harzes zu gewährleisten. SigmaSpin wurde in Genom- und Core-Zentren mit hohem Durchsatz mit ABI PRISM® 3700, 3100, 310 und 377 getestet. Jedes Well kann Proben mit einem Volumen von bis zu 20 μL aufnehmen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/sequencing.
Legal Information
ABI PRISM is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
SigmaSpin is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| working volume 100 μL | working volume - | working volume - | working volume - |
| packaging pkg of 70 ea | packaging - | packaging - | packaging - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - |
| Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SigmaSpin™ Sequencing Reaction Clean-Up Kit
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Seong Hyeok Cho et al.
Biochemical and biophysical research communications, 498(3), 431-436 (2018-03-03)
The goal of this study is to determine the anti-cancer mechanism of Cordycepin in A549 Cisplatin-Resistance (CR) lung cancer cells. Cordycepin inhibited the viability of A549CR cells in a dose-dependent manner. The cell inhibition was due to induction of apoptosis
Martin R Silic et al.
Genetics, 215(4), 1067-1084 (2020-06-18)
The roles of bioelectric signaling in developmental patterning remain largely unknown, although recent work has implicated bioelectric signals in cellular processes such as proliferation and migration. Here, we report a mutation in the inwardly rectifying potassium channel (kir) gene, kcnj13/kir7.1
Kateřina Švehlová et al.
Nucleic acids research, 44(22), 10789-10803 (2016-10-30)
A fundamental motif in canonical nucleic acid structure is the base pair. Mutations that disrupt base pairs are typically destabilizing, but stability can often be restored by a second mutation that replaces the original base pair with an isosteric variant.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S5059-2EA | 04061833697696 |
| S5059-50EA | 04061833452929 |
| S5059-70EA | 04061835574018 |
| S5059-20EA | 04061833697689 |