Fortfahren mit
S4722
Sharps safety pouches
for the disposal of sharp-edged biohazard waste items, pkg of 200 ea
Synonym(e):
Sharps Disposal Bags, 132340000, H13234-0000, biohazard sharps disposal bags, safety containers for sharp waste, sharp object waste pouches
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41100000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 200 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art H13234-0000
General description
Heavy 10-mil paperboard pouches for the disposal of sharp-edged biohazard waste items, 14 × 33 cm with locking tab closure.
Not recommended for the disposal of needles.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS120178HS120177S4897
packaging
pkg of 200 ea
packaging
pack of 18 ea
packaging
pack of 18 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art H13234-0000
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120178
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120177
manufacturer/tradename
Bel-Art F13236-0000
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S4722-200EA04061832256245