Fortfahren mit
S4574
Spin Column for Seppro
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
6 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 219,00
€ 186,15
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41106500
€ 186,15
Listenpreis€ 219,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
room temp
Quality Level
Application
Spin Columns are recommended for use with Seppro reagents.
Legal Information
Seppro is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H7787SC100020-218
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
20-25°C
storage temp.
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S4574-6EA04061836927875