Fortfahren mit
S4503
DL-Serin-Hydroxamat
≥97% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonym(e):
SHX
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 397,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.280,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H8N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.11
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
€ 397,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
DL-Serin-Hydroxamat, seryl-tRNA synthetase inhibitor
Quality Level
assay
≥97% (TLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)C(=O)NO
InChI
1S/C3H8N2O3/c4-2(1-6)3(7)5-8/h2,6,8H,1,4H2,(H,5,7)
InChI key
LELJBJGDDGUFRP-UHFFFAOYSA-N
Application
Serin wird als Inhibitor der Seryl-tRNA-Synthetase verwendet.[1][2] DL-Serinhydroxamat wird verwendet, um die Stoffwechselsynthese von Guanosin-3′-diphosphat-5′-diphosphat (ppGpp) in E. coli durch Aminosäure-Aushungerung zu induzieren.[3] Es wird auch verwendet, um den Zellzyklus in E. coli-Kulturen durch Inhibition der tRNA-Aminoacylierung zu synchronisieren.[4]
Biochem/physiol Actions
Serin ist am Metabolismus der Ein-Kohlenstoff-Einheit beteiligt. Es wird mit der Biosynthese von Cystein, Ceramid, Phosphatidylserin, Purin und Pyrimidin in Verbindung gebracht. In Bakterien ist es an der Tryptophan-Synthese beteiligt. Bei der Gluconeogenese, einem wichtigen biochemischen Prozess, spielt Serin, insbesondere bei Wiederkäuern, eine Rolle. Ein Ereignis, bei dem Serin verwendet wird, ist die Proteinphosphorylierung. Glycin, ein Stoffwechselprodukt von Serin, dient als Antioxidans und als Neurotransmitter. Bekanntlich aktiviert D-Serin die N-Methyl-D-Aspartat(NMDA)-Rezeptoren des Gehirns. Serinhydroxamat, ein strukturelles Analogon von Serin, verhindert die Aminoacylierung von Seryl-tRNA (Transfer-Ribonukleinsäure) und verringert dadurch die Phospholipid- und Nukleinsäuresynthese in Escherichia coli.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6262C3647A7772
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
>98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D Riesenberg et al.
Journal of general microbiology, 130(10), 2549-2558 (1984-10-01)
The accumulation of RNA and protein and the kinetics of nucleoside triphosphate and guanosine polyphosphate pools during amino acid starvation and carbon source downshift were investigated in Streptomyces hygroscopicus. RNA accumulation was controlled stringently during both amino acid starvation and
M P Patricelli et al.
Proteomics, 1(9), 1067-1071 (2002-05-07)
The field of biochemistry is currently faced with the enormous challenge of assigning functional significance to more than thirty thousand predicted protein products encoded by the human genome. In order to accomplish this daunting task, methods will be required that
David L Erickson et al.
Infection and immunity, 72(10), 5638-5645 (2004-09-24)
The stringent response is a mechanism by which bacteria adapt to nutritional deficiencies through the production of the guanine nucleotides ppGpp and pppGpp, produced by the RelA enzyme. We investigated the role of the relA gene in the ability of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S4503-250MG04061836927004
S4503-1G04061826214497