Fortfahren mit
S153
SQ 22536
≥97% (HPLC), Adenylate cyclase inhibitor, powder
Synonym(e):
9-(Tetrahydro-2-furanyl)-9H-purin-6-amine, 9-THF-Ade
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 212,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 834,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11N5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.22
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 212,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SQ 22,536, ≥97% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)C3CCCO3
InChI
1S/C9H11N5O/c10-8-7-9(12-4-11-8)14(5-13-7)6-2-1-3-15-6/h4-6H,1-3H2,(H2,10,11,12)
InChI key
UKHMZCMKHPHFOT-UHFFFAOYSA-N
Application
SQ 22,536 was used to study the role of adenylate cyclase in differentiation of PC12 cells[1] and in gap junctional intercellular communication in breast cancer cells.[2]
Biochem/physiol Actions
SQ 22,536 is a cell-permeable adenylyl cyclase inhibitor. IC50 = 20 μM in detergent-dispersed rat brain preparation.
SQ 22,536 is an effective inhibitor of not only basal but also prosptaglandin E1-activated adenylate cyclase activities in platelets.1 It reverses hyperalgesia contralaterally and ipsilaterally when injected intramuscularly in rats.2
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Adenylyl cyclases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
568500P5234SML0060
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 25 mg/mL, water: 5 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 37 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: ≥24 mg/mL
color
white to off-white
color
off-white
color
-
color
white to tan
Gene Information
human ... ADCY1(107), ADCY2(108), ADCY3(109), ADCY4(196883), ADCY5(111), ADCY6(112), ADCY7(113), ADCY8(114), ADCY9(115)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SQ 22,536
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S153-25MG04061832899442
S153-5MG04061836911614
SAB5201403-100UG04061832157191
SAB5201396-100UG04061832157122
SAB5201408-100UG04061832157245
SAB5201393-100UG04061832157092
SAB5201392-100UG04061832157085
SAB5201402-100UG04061832157184
SAB5201407-100UG04061832157238
SAB5201394-100UG04061832157108
SAB5201404-100UG04061832157207
SAB5201405-100UG04061832157214