Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 706,00 |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
≥95%
form
powder
extent of labeling
~4 mol phosphate per mol cyclodextrin
storage temp.
2-8°C
Application
Used for:
- Preparation of ionic cluster mimic membranes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% | assay - | assay ≥98.0% (T) | assay ≥99.5% (T) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form coarse powder, fine crystals |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| extent of labeling ~4 mol phosphate per mol cyclodextrin | extent of labeling 12-15 mol per mol β-CD | extent of labeling - | extent of labeling - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S0940-1G | 04061826740187 |