Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 413,00 | |
| 5 x 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.340,00 |
Über diesen Artikel
€ 413,00
Produktname
Sulfaphenazole, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
ethanol: 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccnn2-c3ccccc3
InChI
1S/C15H14N4O2S/c16-12-6-8-14(9-7-12)22(20,21)18-15-10-11-17-19(15)13-4-2-1-3-5-13/h1-11,18H,16H2
InChI key
QWCJHSGMANYXCW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP2C18(1562), CYP2C19(1557), CYP2C9(1559)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Gene Information human ... CYP2C18(1562), CYP2C19(1557), CYP2C9(1559) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility ethanol: 25 mg/mL, clear, colorless to yellow | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfaphenazole
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S0758-5X1G | 04061833343364 |
| S0758-500G | 04061834743132 |
| S0758-1G | 04061836830731 |
| S0758-100G | 04061834743118 |
| S0758-25G | 04061834743125 |