Fortfahren mit
S014
1-(3-Chlorophenyl)piperazine dihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13ClN2·2 HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.60
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
EC Number:
265-718-0
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland
SMILES string
Cl.Cl.Clc1cccc(c1)N2CCNCC2
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T S Gan'shina et al.
Eksperimental'naia i klinicheskaia farmakologiia, 74(8), 17-22 (2012-01-12)
Experiments on rats showed that 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine hemisuccinate increases cerebral blood flow in the system of carotid arteries both in intact animals and under conditions of global transient ischemia. In combination with tropoxin, 2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine hemisuccinate enhances the blood flow in the
Daniel F Manvich et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 341(2), 424-434 (2012-02-14)
Accumulating evidence indicates that the serotonin system modulates the behavioral and neurochemical effects of cocaine, but the receptor subtypes mediating these effects remain unknown. Recent studies have demonstrated that pharmacological activation of the serotonin 2C receptor (5-HT(2C)R) attenuates the behavioral
A A Gorbunov et al.
Eksperimental'naia i klinicheskaia farmakologiia, 74(8), 23-27 (2012-01-12)
The results of experiments on narcotized rats showed that tropoxin substantially reduces the constrictor reactions of cerebral blood vessels to meta-chlorophenylpiperazine, while not increasing the blood flow in the carotid system of either intact rats or animals with model ischemic