Fortfahren mit
RDD017
Ethylendiamintetraessigsäure
anhydrous, free-flowing, powder, Redi-Dri, ACS reagent, 99.4-100.6%
Synonym(e):
EDTA, Edathamil, Ethylendinitrilo-tetraessigsäure, Ethylendinitrilotetraessigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 218,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.24
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-449-4
Beilstein/REAXYS Number:
1716295
MDL number:
eCl@ss:
39030907
€ 129,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
Redi-Dri
assay
99.4-100.6%
form
powder
quality
anhydrous, free-flowing
reaction suitability
reagent type: chelator
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.005% Insol. Dil. NH4OH, ≤0.1% Nitrilotriacetic acid [[HOCOCH23N]
ign. residue
≤0.2%
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble 0.4 g/L at 20 °C
density
1.46 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Ca: ≤0.001%, Fe: ≤0.005%, Mg: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E9884EDEDS
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
purified grade
grade
anhydrous
assay
99.4-100.6%
assay
99.4-100.6%
assay
≥98.5%
assay
≥99% (titration)
product line
Redi-Dri
product line
-
product line
-
product line
BioUltra
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylendiamintetraessigsäure
signalword
Warning
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Respiratory Tract
pictograms
Health hazardExclamation mark
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
RDD017-1KG04061836828547
RDD017-500G04061836828554