Fortfahren mit
RAB1392
Human CRHBP ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 848,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... CRHBP(1393)
Input:
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 848,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CRHBP(1393)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA036234HPA046120SAB1401083
Gene Information
human ... CRHBP(1393)
Gene Information
human ... CRHBP(1393)
Gene Information
human ... CRHBP(1393)
Gene Information
human ... CRHBP(1393)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
input
-
input
-
input
-
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
-
assay range
-
assay range
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL (ICC-IF), western blot: 0.04-0.4 μg/mL
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:200-1:500
technique(s)
capture ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
RAB1392-1KT04061835170241