Fortfahren mit
RAB1145
Rat HGF ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
96 wells
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 637,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
rat ... Hgf(24446)
Input:
sample type serum sample(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
Species reactivity:
rat
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 637,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
rat
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum sample(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.8 ng/ml
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Hgf(24446)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0215RAB0213RAB0567
Gene Information
rat ... Hgf(24446)
Gene Information
mouse ... Hgf(15234)
Gene Information
human ... HGF(3082)
Gene Information
rat ... Egf(25313)
species reactivity
rat
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
rat
input
sample type serum sample(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
input
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.8 ng/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 400 pg/mL
standard curve range: 0.614-60 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 3 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 0.8 pg/mL
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Hong Tang et al.
Experimental neurology, 330, 113359-113359 (2020-05-20)
The activation of tyrosine kinase receptor c-Met by hepatocyte growth factor (HGF) showed an anti-apoptotic effect in numerous disease models. This study aimed to investigate the neuroprotective mechanism of the HGF/c-Met axis-mediated anti-apoptosis underlying the delayed recanalization in a rat
Wenzheng Xia et al.
International journal of molecular medicine, 41(2), 1127-1137 (2017-12-06)
Doxorubicin (DOXO), an anthracycline antibiotic, is a commonly used anticancer drug. Despite its widespread usage, the therapeutic effects of DOXO are limited by its cardiotoxicity. Mesenchymal stem cell (MSC)-based therapies have had positive outcomes in the treatment of DOXO-induced cardiac
Global Trade Item Number
SKUGTIN
RAB1145-1KT04061834965015