Fortfahren mit
RAB1032
Human CNTN1 (Contactin-1) ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
96 wells
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 644,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... CNTN1(1272)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum sample(s)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 644,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.06 ng/ml
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CNTN1(1272)
General description
This ELISA antibody pair detects Human Contactin-1 (CNTN1)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB1161RAB1035RAB0534
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... CNTN1(1272)
Gene Information
human ... CLEC7A(64581)
Gene Information
human ... CXCL17(284340)
Gene Information
human ... TNFRSF6B(8771)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.06 ng/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.082 ng/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.6 ng/ml
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 0.3 ng/mL
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum sample(s)
input
sample type serum sample(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
input
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
RAB1032-1KT04061834963899