Fortfahren mit
RAB0971
Phosphotyrosine JAK2 / Tyrosine-protein Kinase JAK2 ELISA Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 545,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... JAK2(3717)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 545,00
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... JAK2(3717)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-JAK2. The JAK2 (Janus kinase 2) gene is mapped to human chromosome 9p24.1.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biochem/physiol Actions
Janus kinase 2 (JAK2) mediates epithelial-mesenchymal transition in hepatocellular carcinoma. The JAK2/STAT3 signaling pathway is associated with tumor development in a number of cancer such as gastric cancer. Mutation in the JAK2 gene is known to activate JAK2 receptor action even in the absence of ligand, inducing cell proliferation and opposing apoptosis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0970RAB0936RAB0974
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... JAK2(3717)
Gene Information
human ... JAK1(3716)
Gene Information
human ... BLK(640)
Gene Information
human ... LCK(3932)
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Phosphotyrosine ELISA HRP-Streptavidin
    SDB
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)