Fortfahren mit
RAB0922
Rhesus FLT3 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatants
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
96 wells
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 637,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
rhesus monkey ... FLT3(721712)
Input:
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
Species reactivity:
rhesus monkey
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 637,00
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
rhesus monkey
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 12 pg/mL
standard curve range: 16.38-4000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
rhesus monkey ... FLT3(721712)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Rhesus Macaque Flt-3 Ligand (FLT3LG).
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB1099RAB1804RAB1809
Gene Information
rhesus monkey ... FLT3(721712)
Gene Information
rhesus monkey ... EMR2(654420)
Gene Information
rhesus macaque ... GDF15(719466)
Gene Information
rhesus macaque ... IL23A(712627)
species reactivity
rhesus monkey
species reactivity
rhesus monkey, human
species reactivity
rhesus macaque
species reactivity
rhesus macaque
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 12 pg/mL
standard curve range: 16.38-4000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 pg/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2.2 pg/mL
standard curve range: 2.05-500 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.045 ng/mL
standard curve range: 0.041-10 ng/mL
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDB
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDB
  • ELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)
    SDB
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)
    SDB
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDB
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
RAB0922-1KT04061835166794