Fortfahren mit
RAB0666
Human GCG (1-36a) / Glucagon ELISA Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
96 wells
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 780,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... GCG (1-36a)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 780,00
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 150 pg/mL
standard curve range: 312.5-20000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GCG (1-36a)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Glucagon-like peptide 1 (1-36a).
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0667RAB0671RAB0709
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... GCG (1-36a)(2641)
Gene Information
human ... GCG (1-37)(2641)
Gene Information
human ... GCG(2641)
Gene Information
human ... LHB(3972)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 150 pg/mL
standard curve range: 312.5-20000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2.3 pg/mL
standard curve range: 2.34-150 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2.5 pg/mL
standard curve range: 2.03-130 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 140 pg/mL
standard curve range: 156.3-10000 pg/mL
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDB
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDB
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDB
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)