Fortfahren mit
RAB0355
Phospho-Met (pTyr1234) ELISA Kit
for detection of phospho-met (pTyr1234) in human or mouse cell and tissue lysates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 673,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... MET(4233)
Input:
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
Species reactivity:
human, mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 673,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human, mouse
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MET(4233)
General description
The Phospho-Met (pTyr1234) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
Immunogen
Met (pTyr1234) synthetic phosphopeptide
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0165RAB0346RAB0163
Gene Information
human ... MET(4233)
Gene Information
human ... EGFR(1965)
Gene Information
human ... MAP2K1(5604)
Gene Information
human ... EGFR(1965)
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
input
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
input
sample type: human tissue lysate
sample type: human cell lysate
input
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
input
sample type: human cell lysate
sample type: human tissue lysate
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
RAB0355-1KT04061834961888