Fortfahren mit
R9016
Unwire full racks, polyketone
Holds 24 x 30-mm tubes, green
Synonym(e):
moulded rack, test tube rack, Nalgene 5970-0430, benchtop tube storage, tube holder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 40,10
€ 36,09
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5970-0430
Feature:
Holds 24 x 30-mm tubes
Material:
polyketone
Packaging:
pack of 1 ea
€ 36,09
Listenpreis€ 40,10Sparen Sie 10%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polyketone
feature
Holds 24 x 30-mm tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0430
L × W × H
283 mm × 108 mm × 83 mm
color
green
General description
Molded of durable polyketone. Unwire test tube racks have no coating that can chip or peel and permit corrosion. Excellent replacement for wire racks; withstands most lab chemicals. Excellent thermal properties and won′t get brittle in freezers. Grid design allows tubes to be tipped from side to side for clearly marking position. These racks will not float in water baths.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unwire is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R7766R7141R8391
material
polyketone
material
polyketone
material
polyketone
material
polyketone
feature
Holds 24 x 30-mm tubes
feature
Holds 24 x 30-mm tubes
feature
Holds 24 x 30-mm tubes
feature
Holds 24 x 30-mm tubes
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0430
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0230
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0130
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0330
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
L × W × H
283 mm × 108 mm × 83 mm
L × W × H
283 mm × 108 mm × 83 mm
L × W × H
283 mm × 108 mm × 83 mm
L × W × H
283 mm × 108 mm × 83 mm
color
green
color
yellow
color
orange
color
blue
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unwire full racks, polyketone
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R9016-1EA04061832615042