Fortfahren mit
R7532
RRD-251 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2,4-Dichlorophenyl)carbamimidothioic acid methyl ester hydrochloride, 2-(2,4-Dichlorobenzyl)-2-thiopseudourea hydrochloride, Rb/Raf-1 disruptor 251 hydrochloride, S-(2,4-Dichlorobenzyl)-isothiouronium hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8Cl2N2S· HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.59
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
desiccated
€ 44,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: >2 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.NC(=N)SCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl2N2S.ClH/c9-6-2-1-5(7(10)3-6)4-13-8(11)12;/h1-3H,4H2,(H3,11,12);1H
InChI key
COMNQRICZGJVLE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
RRD-251 hydrochloride is a reversible, potent, and selective disruptor of Rb/Raf-1 interaction.
RRD-251 hydrochloride is a reversible, potent, and selective disruptor of Rb/Raf-1 interaction. The retinoblastoma tumor suppressor protein (Rb) controls the G1-S boundary by repressing the transcriptional activity of the E2F family of transcription factors. Raf-1 kinase binds and phosphorylates Rb early in the G1 phase. RRD-251 significantly inhibits angiogenesis and tumor growth in vivo in an Rb-dependent manner. RRD-251 does not inhibit the binding of B-Raf to Rb and Raf-1 to Mek1/2. Also, RRD-251 does not affect the kinase activities associated with cyclin D, cyclin E, or Raf-1.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M2949SML2570SML1069
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: >2 mg/mL
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R7532-5MG04061833066379
R7532-25MG04061833066362