Fortfahren mit
R7382
Rifampicin
powder or crystals, suitable for plant cell culture, BioReagent
Synonym(e):
3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)-rifamycin SV, Rifampin, Rifamycin AMP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 151,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 535,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C43H58N4O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
822.94
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
EC Number:
236-312-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5723476
€ 151,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Rifampicin, suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥95% (HPLC), powder or crystals
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | plant: suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
application(s)
agriculture
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)C(C)=C\C=C\[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)c(\C=N\N5CCN(C)CC5)c(O)c4c3C2=O
InChI
1S/C43H58N4O12/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)45-33-28(20-44-47-17-15-46(9)16-18-47)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,59-40)57-19-14-29(56-10)23(3)39(58-27(7)48)25(5)35(50)24(4)34(21)49/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,45,55)/b12-11+,19-14+,22-13-,44-20+/t21-,23+,24+,25+,29-,34-,35+,39+,43-/m0/s1
InChI key
JQXXHWHPUNPDRT-WLSIYKJHSA-N
General description
Chemical structure: macrolide
Application
Rifampicin, a rifamycin, is active against mycobacteria. Rifamycin, is also an inhibitor of chloroplast RNA polymerase and may be used to study chloroplast-level DNA transcription in plants.
Biochem/physiol Actions
Hemmt den Zusammenschluss von DNA und Proteinen zu reifen Viruspartikeln.
Wirkungsweise: Inhibiert die Initialisierung der RNA-Synthese durch die Bindung an die β-Untereinheit der RNA-Polymerase.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Product is sensitive to light and moisture. Store under inert gas.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R3501R0700000557303
Rifampicin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
R0700000
Rifampicin
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, viruses
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
-
form
powder (or crystals)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rifampicin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)