Fortfahren mit
R6875
Ribonukleinsäure aus Torulahefe
core, Type II-C
Synonym(e):
RNA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 730,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
MDL number:
Storage temp.:
−20°C
€ 730,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
type
Type II-C
storage temp.
−20°C
Application
Ribonucleic acid (RNA) from torula yeast may be used as a substrate for studying ribonuclease activities of enzymes such as ribonuclease-A, ribonuclease T1 (RNAase) and bougainvillea xbuttiana antiviral protein 1 (BBAP1).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ribonukleinsäure aus Torulahefe
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R6875-1G04061836695958