Fortfahren mit
R3404
Reagent Alcohol
95%, Used for histology tissue preparation
Synonym(e):
Ethanol, RGA, denatured alcohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
15101802
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Bp:
78 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
1.59 (vs air)
Quality Level
form
liquid
expl. lim.
3.1-27.7 % (lit.)
concentration
95%
color
colorless
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
density
0.786-0.818 g/L
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Reagent Alcohol is denatured ethanol. It is widely used in histology and cytology for tissue processing.[1]
Application
Reagent Alcohol has been used for dehydrating tissue samples before embedding in histology.
Other Notes
95 parts of specially denatured ethyl alcohol 3A with 5 parts of isopropyl alcohol. Final concentrations are ~ 85% ethanol, ~ 5% methanol and ~ 5% isopropanol. Contains 5% water.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Evaluating Iron Flux in the Brain
Wong BX, et al.
Metals, 161-193 (2017)
Ada T Feldman et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1180, 31-43 (2014-07-13)
The hematoxylin and eosin (H&E) stained tissue section is the cornerstone of anatomical pathology diagnosis. The H&E procedure stains the nucleus and cytoplasm contrasting colors to readily differentiate cellular components. However, staining results are dependent on proper specimen processing, which
U Allenstein et al.
Soft matter, 11(25), 5053-5059 (2015-06-02)
Cells require adhesion to survive, proliferate and migrate, as well as for wound healing and many other functions. The strength of contractile cell forces on an underlying surface is a highly relevant quantity to measure the affinity of cells to
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R3404-1GA04061836695040