Fortfahren mit
R3154
Reagent Alcohol
70%, used for histology tissue preparation
Synonym(e):
Ethanol, RGA, denatured alcohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
15101802
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Technique(s):
tissue processing: suitable
Bp:
78 °C (lit.)
Vapor pressure:
59 hPa ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
59 hPa ( 20 °C)
form
liquid
expl. lim.
3.1-27.7 % (lit.)
concentration
70%
technique(s)
tissue processing: suitable
color
colorless
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
density
0.7905 g/cm3
application(s)
hematology
histology
SMILES string
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Reagent Alcohol (70%) is a high-purity alcohol solution specifically formulated for use in histology tissue preparation. This reagent is essential for various laboratory applications, including tissue fixation, dehydration, and processing, ensuring optimal results in histological studies.
Application
Reagent Alcohol (70%) is suitable for use in histology tissue preparation.It has been used in histopathology for the dehydration of formalin-fixed kidney samples, ensuring optimal tissue preservation and preparation prior to paraffin embedding and subsequent histological staining.
Other Notes
95 parts of specially denatured ethyl alcohol 3A with 5 parts of isopropyl alcohol. Final concentrations are ~ 60% ethanol, ~ 5% methanol and ~ 5% isopropanol. Contains ~30% water.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Reagent Alcohol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)