Fortfahren mit
R2633
Küvettenständer
Holds 12 cuvettes
Synonym(e):
rack tube, racks tube, tube racks
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
Material:
polypropylene
material
polypropylene
Quality Segment
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
L × W × H
4 5/8 in. × 4 1/4 in. × 4 3/8 in.
General description
Für 12 Küvetten 10 mm. Dampfsterilisierbar!
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Küvettenständer
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R2633-1EA04061836694821