Fortfahren mit
R2533
RS-127445 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
2-Amino-4-(4-fluoronaphth-1-yl)-6-isopropylpyrimidine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
€ 108,80
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 501,00
€ 425,85
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16FN3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.79
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 108,80
Listenpreis€ 128,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
originator
Roche
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)c1cc(nc(N)n1)-c2ccc(F)c3ccccc23
InChI
1S/C17H16FN3.ClH/c1-10(2)15-9-16(21-17(19)20-15)13-7-8-14(18)12-6-4-3-5-11(12)13;/h3-10H,1-2H3,(H2,19,20,21);1H
InChI key
MKJPYBJBPRFMHL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
RS-127445 is a selective; high affinity; orally bioavailable serotonin 5-HT2B receptor antagonist.
RS-127445 is a selective; high affinity; orally bioavailable serotonin 5-HT2B receptor antagonist. RS-127445 was found to have nanomolar affinity for the 5-HT2B receptor (pKi=9.5) and 1,000 fold selectivity for this receptor as compared to numerous other receptor and ion channel binding sites.
Features and Benefits
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1507D6946SML1010
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R2533-5MG04061836694760
R2533-25MG04061836694753