Fortfahren mit
R2273
D-Ribose-1-3H
≥95% (Radiochemical Purity, HPLC), aqueous ethanol solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
assay
≥95% (Radiochemical Purity, HPLC)
form
aqueous ethanol solution
extent of labeling
10-20 Ci/mmol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Packaging
Combi-vial
Physical form
Ethanol:water (9:1) solution
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)