Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 347,00 |
Über diesen Artikel
€ 347,00
material
stainless steel
feature
Holds 9 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® DS5035-0009
technique(s)
cryopreservation: suitable
General description
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Nalgene® DS5035-0009 | manufacturer/tradename Nalgene® DS5035-0004 | manufacturer/tradename Nalgene® 5038-4322 | manufacturer/tradename Nalgene® 5036-0004 |
| feature Holds 9 x boxes, 3 × 3 × 2 in. | feature Holds 12 x boxes, 3 × 3 × 2 in. | feature Holds 12 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in | feature Holds 4 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in |
| material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 2 ea | packaging pack of 1 ea |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cryogenic storage rack, stainless steel
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?