Fortfahren mit
R1275
Plate roller
secures sealing film onto plate, pkg of 1 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,90
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
Excel Scientific RL PLT-01
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 1 ea
€ 46,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Excel Scientific RL PLT-01
color
none
General description
Consists of a rubber coated dowel with a little give. The rubber allows better conformance of the film around the well area when sealing plates (Ensures sealing film covers all wells of a multiwell plate).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z727059Z726842Z726079
manufacturer/tradename
Excel Scientific RL PLT-01
manufacturer/tradename
Excel Scientific RB-81x100
manufacturer/tradename
Excel Scientific RRTS-79x65
manufacturer/tradename
Excel Scientific RSMB-2
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 1 ea
packaging
roll of 1
packaging
roll of 1
packaging
pack of 2 ea, case of 8 ea
color
none
color
-
color
-
color
white
plate roller ensures sealing film covers all wells of a multiwell plate, multiwell plate sealer, microplate sealer, plate sealing film, plate sealers, multiwell sealing film
-
-
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Muhammad Yogi Pratama et al.
Scientific reports, 10(1), 3128-3128 (2020-02-23)
Normalization procedures for the qRT-PCR analysis of miRNA in biological samples are recommended to reduce the variability caused by pre-analytical factors. Since there is no universal standardized normalization strategy for miRNA qRT-PCR studies, we conducted a throughout study to evaluate
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R1275-1EA04061826746981