Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 125,00 € 106,25 | |
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 419,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.81
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
245-514-8
MDL number:
€ 106,25
Listenpreis€ 125,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Ritodrin -hydrochlorid,
Quality Segment
originator
AstraZeneca
SMILES string
Cl.C[C@H](NCCc1ccc(O)cc1)[C@H](O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C17H21NO3.ClH/c1-12(17(21)14-4-8-16(20)9-5-14)18-11-10-13-2-6-15(19)7-3-13;/h2-9,12,17-21H,10-11H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
InChI key
IDLSITKDRVDKRV-XHXSRVRCSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Biochem/physiol Actions
β2-adrenoceptor agonist; relaxes uterine muscle contraction.
Features and Benefits
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| originator AstraZeneca | originator - | originator - | originator - |
| Gene Information human ... ADRB2(154) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ritodrin -hydrochlorid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| R0758-1G | 04061825982755 |
| R0758-250MG | 04061836693961 |