Fortfahren mit
R0382
Retrorsin
≥90% (HPLC), powder, retronecine-type pyrrolizidine alkaloid
Synonym(e):
β-Longilobin, 2,18-Dihydroxy-senecionan-11,16-dion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 304,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.120,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H25NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥90% (HPLC)
€ 304,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Retrorsin, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
mp
208-211 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C1\C[C@@H](C)[C@](O)(CO)C(=O)OCC2=CCN3CC[C@@H](OC1=O)[C@@H]23
InChI
1S/C18H25NO6/c1-3-12-8-11(2)18(23,10-20)17(22)24-9-13-4-6-19-7-5-14(15(13)19)25-16(12)21/h3-4,11,14-15,20,23H,5-10H2,1-2H3/b12-3-/t11-,14-,15-,18-/m1/s1
InChI key
BCJMNZRQJAVDLD-CQRYIUNCSA-N
Application
Retrorsine has been used:
  • as a mito-inhibitory pyrrolizidine alkaloid compound to induce necrotic liver injury in rats[1]
  • to induce hepatocellular injury in rats[2]
  • to arrest endogenous hepatocyte growth in mice[3]
Biochem/physiol Actions
Retrorsine (RTS) is a retronecine-type pyrrolizidine alkaloid associated with Senecio and Crotalaria species. It belongs to the pyrrolizidine alkaloid family[1] with mito-inhibitory property and elicits hepatotoxicity.[4] It mediates the inactivation of cytochrome P450 3A4.[4] Retrorsine also inhibits replication of fully differentiated hepatocytes.[2]
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Retrorsin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R0382-500MG04061833631584
R0382-100MG04061836693824