Fortfahren mit
PZ0264
CP-547632 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-[(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methoxy]-5-[[[[4-(1-pyrrolidinyl)butyl]amino]carbonyl]amino]-4-Isothiazolecarboxamide hydrochloride, PF-01371182 hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24BrF2N5O3S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
568.86
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(C1=C(NC(NCCCCN2CCCC2)=O)SN=C1OCC3=C(F)C=C(Br)C=C3F)=O.[H]Cl
InChI
1S/C20H24BrF2N5O3S.ClH/c21-12-9-14(22)13(15(23)10-12)11-31-18-16(17(24)29)19(32-27-18)26-20(30)25-5-1-2-6-28-7-3-4-8-28;/h9-10H,1-8,11H2,(H2,24,29)(H2,25,26,30);1H
InChI key
NNPJZJJMQDXYGN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CP-547632 hydrochloride is a well-tolerated, orally-bioavailable ATP-competitive kinase inhibitor. It is currently in clinical trials for the treatment of human malignancies.
CP-547632 is a potent inhibitor of the VEGFR-2 and basic fibroblast growth factor (FGF) kinases (IC50 = 11 and 9 nM, respectively). The compound CP-547632 inhibits VEGF and basic FGF-induced angiogenesis in animal models, and inhibits growth of xenograft tumors in mice.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)