Fortfahren mit
PZ0171
CP-100356 monohydrochloride
>98% (HPLC), powder, MDR1 (P-Gp) inhibitor
Synonym(e):
4-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isoquinolinyl)-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-6,7-dimethoxy-2-quinazolinamine monohydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H36N4O6 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
597.10
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
CP-100356 monohydrochloride, >98% (HPLC)
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1ccc(CCNc2nc(N3CCc4cc(OC)c(OC)cc4C3)c5cc(OC)c(OC)cc5n2)cc1OC
InChI
1S/C31H36N4O6.ClH/c1-36-24-8-7-19(13-25(24)37-2)9-11-32-31-33-23-17-29(41-6)28(40-5)16-22(23)30(34-31)35-12-10-20-14-26(38-3)27(39-4)15-21(20)18-35;/h7-8,13-17H,9-12,18H2,1-6H3,(H,32,33,34);1H
InChI key
WWCHXVYTCMPAMV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CP-100356 is a specific inhibitor of MDR1 (P-Gp), the protypical ABC transporter.
CP-100356 is a specific inhibitor of MDR1 (P-Gp), the protypical ABC transporter. The compound has low uM to nM potency for inhibiting several MDR-1 substrates (calcein-AM, digoxin) in transfected MDCKII cells. CP-100356 also inhibits prazosin transport in human breast cancer resistance protein (BCRP)-transfected MDCKII cells, suggesting that it acts as a dual inhibitor. CP-100356 does not inhibit multidrug resistance-associated protein 2 (MPR2 IC50 >15 mM).
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PZ0171-25MG04061833220436
PZ0171-5MG04061833220443