PRS4535
Synonym(e):
Anti-NIPSNAP1, Anti-Nipsnap homolog 1 (C. elegans), Anti-Non-neuronal SNAP25-like protein
Eigenschaften
rabbit
unconjugated
affinity isolated antibody
primary antibodies
polyclonal
buffered aqueous solution
rat, mouse, human
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
Q9BPW8
dry ice
−20°C
unmodified
human ... NIPSNAP1(8508)
Beschreibung
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Sigma-Aldrich
Anti-NIPSNAP (ab1) antibody produced in rabbit
PRS4957
Anti-NIPSNAP3B antibody produced in rabbit
PRS4943
Anti-NIPSNAP2 (ab1) antibody produced in rabbit
PRS4953
Anti-NIPSNAP2 (ab2) antibody produced in rabbit
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Die passende Version wird nicht angezeigt?
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
related product
SBP4535
NIPSNAP (AB1) Blocking Peptide for PRS4535