Fortfahren mit
PLN10
GenElute Plasmid Miniprep-Kit
sufficient for 10 purifications
Synonym(e):
GenElute
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
usage
sufficient for 10 purifications
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
General description
Das GenElute Plasmid Miniprep Kit bietet eine einfache, schnelle und kostengünstige Lösung für die Isolierung von Plasmid-DNA aus rekombinanten E. coli-Kulturen. Indem eine Siliziumdioxid-Bindungstechnologie mit der Annehmlichkeit eines Spinsäulenformats kombiniert wird, können bis zu 15 μg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl in weniger als 30 Minuten aus 1 bis 5 ml E. coli-Kultur gewonnen werden. Es ist zu beachten, dass die tatsächliche Ausbeute und das optimale Volumen der zu verwendenden Kultur von dem Plasmid und dem Kulturmedium abhängen.
Eine rekombinante Übernachtkultur von E. coli wird mittels Zentrifugierung entnommen und einem modifizierten alkalischen SDS-Lyseverfahren unterzogen, gefolgt von der Adsorption der DNA auf Siliziumdioxid in Gegenwart von einem hohem Salzgehalt. Verunreinigungen werden anschließend mittels eines Spin-Waschschritts entfernt. Schließlich wird die gebundene DNA in Wasser oder Tris-EDTA-Puffer eluiert.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.
Application
Die DNA ist für die direkte Verwendung in Anwendungen bereit, z. B. Restriktionsenzymverdau, Klonen, PCR, Umwandlung, Transkription, herkömmliche und automatisierte Sequenzierung.
The DNA isolated with the help of this kit has been used for transfection.
Features and Benefits
  • Aufgereinigte Plasmid-DNA in weniger als 30 Minuten
  • Aufreinigung von bis zu 15 μg Plasmid-DNA
  • Keine nachweisbare Verunreinigung durch genomische DNA oder RNA
  • Keine Phenol/Chloroform-Extraktion oder Alkoholpräzipitation erforderlich
Other Notes
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/genelutehp.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GenElute Plasmid Miniprep-Kit
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
82.0 °F - closed cup
flash_point_c
27.8 °C - closed cup
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)