Fortfahren mit
P9764
Polydeoxyadenylsäure • Polythymidylsäure Natriumsalz
double-stranded homopolymer
Synonym(e):
Poly(dA) • Poly(dT)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 292,00
€ 204,40
25 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.000,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
€ 204,40
Listenpreis€ 292,00Sparen Sie 30%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OCC4OC(CC4O)N5C=C(C(=O)NC5=O)C)(O)O.[P](=O)(OCC1OC(CC1O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)(O)O
InChI
1S/C10H14N5O6P.C10H15N2O8P/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(21-7)2-20-22(17,18)19;1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(20-8)4-19-21(16,17)18/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,11,14,15)(H2,16,17,18)
InChI key
KKVQVIFXABFJCS-UHFFFAOYSA-N
Application
Polydeoxyadenylsäure • Polythymidylsäure (Poly(dA) • Poly(dT)) ist ein doppelsträngiger Homopolymer, der als DNA-Modell für Konformationsuntersuchungen der DNA-Strukturdynamik und Arzneimittelwechselwirkung verwendet wird.
Other Notes
Eine Einheit liefert ein A260 von 1,0 in 1,0 mL 20 mM Natriumphosphat/100 mM NaCl, pH 7,0
Doppelsträngiger Homopolymer
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4929P1537P0883
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)