Fortfahren mit
P9041
Phosphodiesterase II aus Rindermilz
lyophilized powder, ≥5.0 units/mg protein
Synonym(e):
3′-Exonuklease, Exonuklease der Milz, Phosphodiesterase II aus Rindermilz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 179,00
25 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 358,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-965-0
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥5.0 units/mg protein
€ 179,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥5.0 units/mg protein
mol wt
65 kDa
UniProt accession no.
foreign activity
5′-Nucleotidase ≤1% of base activity
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... PDE2A(281971)
General description
Forschungsbereich: Zellsignalisierung. Phosphodiesterase (PDE) II gehört zur PDE-Superfamilie und schließt die Unterarten von eins bis elf ein.[1] Sie liegen als Dimere vor und umfassen eine N-terminale regulatorische Domäne, eine C-terminale prenylierte Domäne und eine Zn2+-haltige katalytische Domäne.[1] Die Rindermilz-PDE2 entspricht einer Molekülmasse von 65 kDa. Sie erfordert für ihre enzymatische Aktivität zweiwertige Kationen und hat einen optimalen pH-Wert von 7,5.
Application
Phosphodiesterase II aus der Rindermilz wird wie folgt eingesetzt:
  • Entfernen von Pyridyloxobutyl(POB)-Basenaddukten aus DNA[2]
  • Aufschluss von DNA vor der Cycloadenosinanreicherung
  • Hydrolyse von DNA aus Miesmuschel-Lamellengewebe in Desoxyribonukleosid-3′-monophosphate
Dieses Produkt wird zur Charakterisierung der Polynukleotidkettenlänge, Basenzusammensetzung und Identität der terminalen Nukleotide eingesetzt. Das Enzym wird auch beim Entfernen von Pyridyloxobutyl(POB)-Basenaddukten aus DNA eingesetzt.[2] Weiterhin wird es zusammen mit Micrococcus-Endonuklease eingesetzt, um aufgereinigte DNA zu 3-Nukleosidmonophosphaten zu hydrolysieren.[3]
Jedes Enzym, das zum Aufbrechen von Phosphodiesterbindungen verwendet wird, ist eine Phosphodiesterase (PDE). Es ist ein membrangebundenes Glykoprotein, das zur Katalyse der Hydrolyse von verschiedenen Nukleotidpolyphosphaten eingesetzt wird. Phosphodiesterase II wird zum enzymatischen Aufschluss von aufgereinigten Proteinen wie dem P8-dGMP-Komplex verwendet[4]. Rindermilz-Phosphodiesterase wird zum Aufschluss von N-Cadherin eingesetzt[5]. Phosphodiesterase II vom Rind ist für die Sequenz- und Endgruppenanalyse von Poly- und Oligonukleotiden geeignet. Es kann in kinetischen Untersuchungenzum Substratabbau von Makromolekülen verwendet werden.
Biochem/physiol Actions
Phosphodiesterase (PDE) bricht Phosphodiesterbindungen. 3-Isobutyl-methylxanthin (IBMX) ist ein potenzieller PDE2-Inhibitor.
Das Enzym wirkt auf Poly(A), Poly(U) und Poly(I). Native DNA und Poly(C) sind recht resistent gegenüber der Wirkung dieses Enzyms.
Hydrolysiert RNA, RNA-Kern, 3′-Alkyl- und 3′-Aryl-nukleosidphosphate sowie Polydesoxyribonukleotide mit 3′-Phosphat-Endgruppen zu 3′-Mononukleotiden.
Polynukleotide mit 5′-Phosphomonoester-Endgruppen werden nicht angegriffen.
Analysis Note
Proteinbestimmung durch Biuret
Other Notes
Eine Einheit erzeugt in 30 Min. bei einem pH-Wert von 6,5 und 37 °C in einer 2,0-ml-Reaktionsmischung saure, lösliche Nukleotide, die einer ΔA260 von 16 entsprechen. Substrat: RNA-Kern. Die tatsächliche A260 wird nach der Ausfällung der nicht hydrolysierten RNA mit Uranylacetat-Perchlorsäure-Reagens im Überstand gemessen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D8764E9034P5511
Gene Information
cow ... PDE2A(281971)
Gene Information
-
Gene Information
human ... PDE5A(8654)
Gene Information
cow ... PRKACA(282322), PRKACB(282323)
specific activity
≥5.0 units/mg protein
specific activity
≥1,000 units/mg protein
specific activity
≥2,000 unit/μg protein
specific activity
≥0.8 units/μg protein
form
lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
solution
form
lyophilized powder
mol wt
65 kDa
mol wt
38 kDa
mol wt
126 kDa
mol wt
-
UniProt accession no.
P14099
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
O76074
UniProt accession no.
P00517, P05131
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P9041-25UN04061832759326
P9041-10UN04061834402220