Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 729,00 |
Über diesen Artikel
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Quality Segment
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
74-79 kDa by SDS-PAGE
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PRKCD(5580)
Biochem/physiol Actions
Phosphorylation appears to be an important mechanism of regulation of all PKCs. PKC plays a role in the regulation of cell transformation, growth, differentiation, ruffling, vesicle trafficking, apoptosis and gene expression.
Physical form
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay >95% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay >85% (SDS-PAGE) | assay ≥75% (SDS-PAGE) |
| Gene Information human ... PRKCD(5580) | Gene Information human ... PRKCD(5580) | Gene Information human ... PRKCB(5579) | Gene Information human ... PRKCZ(5590) |
| recombinant expressed in baculovirus infected insect cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected insect cells | recombinant expressed in baculovirus infected insect cells |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution |
| mol wt 74-79 kDa by SDS-PAGE | mol wt ~104 kDa | mol wt 80 kDa by SDS-PAGE, calculated mol wt 76.9 kDa | mol wt 76-80 kDa by SDS-PAGE |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-93-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P8538-5UG | 04061838071958 |
| P8538-20UG | 04061833385784 |