Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 151,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C41H81O19P3 · xNa+
Molekulargewicht:
970.99 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98%
form
solid
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H81O19P3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(42)55-31-33(57-35(43)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)32-56-63(53,54)60-39-36(44)37(45)40(58-61(47,48)49)41(38(39)46)59-62(50,51)52/h33,36-41,44-46H,3-32H2,1-2H3,(H,53,54)(H2,47,48,49)(H2,
InChI key
HKWJHKSHEWVOSS-OMDJCSNQSA-N
Biochem/physiol Actions
Diphosphorylated phosphatidylinositol that may be hydrolyzed by PI-specific phospholipase C to generate IP3 and DAG.
Preparation Note
The product is soluble in aqueous detergent solutions. It forms a clear solution at 8 mg/ml in 50 mM HEPES buffer, pH 7.0, containing 5 mM EDTA and 16 mg/ml sodium deoxycholate. It is also soluble in a 3:2:1 mixture of chloroform:methanol:water at 10 mg/ml and will form an opaque suspension at 1 mg/ml in phosphate-buffered saline (PBS), pH 7.2. Aqueous solutions remain active for less than 24 hours.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P6990-100UG | 04061833631386 |