Yes, a suitable chromogenic substrate for the enzyme associated with product number P6556 is the S7388, N-Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilide.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 52,00 |
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 58,60 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 84,60 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 212,00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 679,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.170,00 |
Über diesen Artikel
€ 52,00
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥30 units/mg protein
mol wt
28.93 kDa
technique(s)
DNA extraction: suitable
solubility
H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
foreign activity
Dnase ≤30 Kunitz units/mg solid, RNase ≤0.003 Kunitz units/mg solid
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Entfernt Endotoxine, die an kationische Proteine wie Lysozym und Ribonuklease A binden.
Berichten zufolge nützlich für die Isolierung von Leber-, Hefe- und Mungbohnen-Mitochondrien
Bestimmung der Enzymlokalisierung auf Membranen
Behandlung von Paraffinschnitten zur Freilegung von Antigenbindungsstellen zur Antikörpermarkierung.
Verdauung von Proteinen aus Hirngewebeproben für Prionen in der TSE-Forschung.
Sie wird verwendet, um Endotoxine zu entfernen, die an kationische Proteine wie Lysozyme und Ribonuklease A gebunden sind.
Sie ist zur Isolierung von Mitochondrien aus Leber, Hefe und Mungbohnen geeignet
und dient dazu, die Lokalisierung von Enzymen auf Membranen zu ermitteln.
Sie wird zur Behandlung von Paraffinschnitten genutzt, um die Antigenbindungsstellen für die Antikörpermarkierung freizulegen, und
für den Proteinverdau in Gehirngewebeproben für Prionen in der Forschung über TSE (Transmissible Spongiform Encephalopathies) eingesetzt. Produkt P6556 wird als lyophilisiertes Pulver geliefert. Produkt P6556 wurde zum Abbau des Proteins der menschlichen Linse eingesetzt[1].
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) DNA extraction: suitable | technique(s) - | technique(s) DNA extraction: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable |
| specific activity ≥30 units/mg protein | specific activity ≥30 units/mg protein | specific activity ≥3.0 unit/mg solid | specific activity ≥30 units/mg protein |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| solubility H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| mol wt 28.93 kDa | mol wt 28.93 kDa | mol wt 28.93 kDa | mol wt 28,930 Da, 28.93 kDa |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Proteinase K aus Tritirachium album
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Is there a chromogenic substrate available for product number P6556?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I activate the proteinase K? I need it for a protease assay
1 answer-
Product P6556, Proteinase K, is activated by 0.5 % SDS or 6 M urea.
Helpful?
-
-
Is your "Proteinase K from Tritirachium album" actually isolated from Tritirachium album cultures, or the gene cloned, over-expressed in some bacterium and the Proteinase K isolated from the bacterial cell lysate?
1 answer-
This product is isolated from Tritirachium album culture.
Please see the sample Certificate of Origin below:
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COO/Q12/P6556-1G0000137404.pdfHelpful?
-