Fortfahren mit
P5747
Monoklonales Anti-Phosphoserin in Maus hergestellte Antikörper
clone PSR-45, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoklonales Anti-Phosphoserin, Phospho Ser, Phospho−Ser, Phospho−serin, Phospho-serin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 168,00
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 444,00
€ 377,40
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 635,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
PSR-45, monoclonal
Application:
ARR, DB, ELISA (i), WB
Citations:
46
€ 168,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
PSR-45, monoclonal
form
buffered aqueous solution
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
dot blot: suitable, indirect ELISA: 0.3-0.6 μg/mL using phosphoserine conjugated to BSA, microarray: suitable, western blot: 2.5-5.0 μg/mL using total rat brain extract.
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Phosphoserin konjugiert zu Keyhole Limpet-Hämocyanin (KLH).
Application
Anwendungen, in denen dieser Antikörper erfolgreich eingesetzt wurde sowie die zugehörigen "Peer Reviewed"-Publikationen sind nachstehend aufgeführt.
Western Blot (1 Publikation)
Der Antikörper wurde zum Nachweis einiger Phosphoserin enthaltender Proteine mittels Immunblotting und Dot-Blotting verwendet.
Biochem/physiol Actions
Bei ELISA und Dot Blot reagiert der Antikörper spezifisch mit phosphoryliertem Serin, sowohl als freie Aminosäure als auch konjugiert zu Trägern wie BSA oder KLH. Es wurde keine Kreuzreaktivität mit nicht phosphoryliertem Serin, Phosphothreonin, Phosphotyrosin, AMP oder ATP beobachtet. Dieser Antikörper wurde in Immunoblotting zur Lokalisation einiger Phosphoserin-haltiger Proteine eingesetzt. Bestimmte Proteine, die bekanntermaßen phosphoryliertes Serin enthalten, werden durch diesen Antikörper möglicherweise nicht erkannt, da die Erkennungsstelle sterisch behindert wird.
Proteinphosphorylierung und Dephosphorylierung sind grundlegende Signalisierungsmechanismen, die die Proteinfunktion in eukaryotischen Zellen modifizieren. Die Phosphorylierung ist ein seltenes posttranslationales Ereignis in normalen Geweben, jedoch erhöht sich die Menge phosphorylierter Zellproteine nach verschiedenen Aktivierungsprozessen mehrfach. Die wichtigsten Aminosäuren, die phosphoryliert werden, sind Tyrosin, Serin oder Threonin (pTyr/pSer/pThr), jeweils mit spezifischen Kinasen, von denen sie phosphoryliert werden, und mit spezifischen Phosphatasen, von denen sie dephosphoryliert werden. Es wurden gegen phosphorylierte Rückstände gerichtete mono- und polyklonale Antikörper erzeugt, die sich durch die Identifizierung, Quantifizierung und Immunitätsisolierung von phosphorylierten Zellproteinen als nützliche analytische und präparative Werkzeuge herausgestellt haben.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, mit 15 mM Natriumazid.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)