Fortfahren mit
P4411
pH-Teststreifen
pH 7.0-14.0, resolution: 0.5 pH unit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41100000
feature
non-bleeding: no, refill: no
pH measuring range
7.0-14.0, resolution: 0.5 pH unit
detection method
colorimetric
General description
Nicht ausblutende pH-Farbstreifen. Den Streifen einfach in die Testlösung tauchen, bis die Farbentwicklung abgeschlossen ist. Den erzielten Farbton dann mit dem Sequenzdiagramm auf der Packung vergleichen und den pH-Wert ablesen. Der von jedem Streifentyp abgedeckte Bereich wird wie nachfolgend angegeben in Graduierungen aufgeteilt. Jede Packung enthält 100 Streifen in einem durchsichtigen Kunststoffbehälter mit gut schließendem Deckel.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P4411-100EA04061834380412