Fortfahren mit
P4360
Monoclonal Anti-p107 antibody produced in mouse
clone KAB6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CP107, Anti-PRB1, Anti-p107
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 517,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
KAB6, monoclonal
Application:
WB
Citations:
1
€ 517,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
KAB6, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 107 kDa
species reactivity
mouse, human
technique(s)
western blot: 1:1,000 using human C33A cervical carcinoma cells
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RBL1(5933)
mouse ... Rbl1(19650)
Immunogen
GST fusion protein of p107 N-terminus.
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing and 0.08% sodium azide.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R6878SAB2102983SAB4502595
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, rat, human, bovine, hamster
species reactivity
mouse, dog, pig, human, horse, rat, bovine
species reactivity
human, mouse
Gene Information
human ... RBL1(5933)
mouse ... Rbl1(19650)
Gene Information
human ... RB1(5925)
mouse ... Rb1(19645)
rat ... Rb1(24708)
Gene Information
human ... RBL1(5933)
Gene Information
human ... RBL1(5933)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
KAB6, monoclonal
clone
RB-10, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Nan Wu et al.
The Journal of clinical investigation, 127(3), 888-898 (2017-02-07)
The most frequent focal alterations in human retinoblastoma are mutations in the tumor-suppressor gene retinoblastoma (RB) and amplification of the oncogene MYCN. Whether MYCN overexpression drives retinoblastoma has not been assessed in model systems. Here, we have shown that Rb
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P4360-.1MG04061836276263