Fortfahren mit
P4240
1,2-Dipalmitoylphosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate tetrasodium salt
≥98%
Synonym(e):
1-(1,2-Dihexadecanoylphosphatidyl)inositol-3,4,5-trisphosphate tetrasodium salt, PtdIns-(3,4,5)-P3 (1,2-Dipalmitoyl) tetrasodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 200,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C41H78Na4P4O22
Molekulargewicht:
1138.90
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352207
Assay:
≥98%
Form:
powder
€ 200,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Proposed as signal transduction modulator.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)