Fortfahren mit
P3932
Poly(2-hydroxyethylmethacrylat)
BioReagent, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
Poly-(2-HEMA), Poly-HEMA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 415,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 909,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H10O3)n
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
€ 415,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
ethanol: 120 mg/mL
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
InChI key
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly(2-Hydroxyethylmethacrylat) wurde verwendet:
  • als nichtadhäsives Substrat bei der Präparation von einzelligen Suspensionen
  • zur Implantation in Mauskornea für den kornealen Mikropocketassay
  • zur Beschichtung von Wellplatten für Sphären-Assays unter Verwendung von Adipose-abgeleiteten mesenchymalen Stammzellen
Biochem/physiol Actions
Poly(2-Hydroxyethylmethacrylat) ist eine Acrylverbindung und kommt im zahnärztlichen Bereich zum Einsatz. Es wird hauptsächlich zur Hemmung der Zelladhäsion auf Wachstumsflächen in Kulturgefäßen verwendet.
Physical form
In Wasser aufquellbares Polymer. Hydrogel.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
529257529265192066
form
powder
form
crystals
form
powder
form
crystalline
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
ethanol: 120 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(2-hydroxyethylmethacrylat)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Frequently asked questions (FAQs) for KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Kits.
VAP-1-Mediated M2 Macrophage Infiltration Underlies IL-1beta-but Not VEGF-A-Induced Lymph-and Angiogenesis
Nakao S, et al.
The American Journal of Pathology, 178(4), 1913-1921 (2011)
Embryoid body formation from embryonic and induced pluripotent stem cells: Benefits of bioreactors
Rungarunlert S, et al.
World journal of stem cells, 1(1), 11-11 (2009)
Human cortical glial tumors contain neural stem-like cells expressing astroglial and neuronal markers in vitro
Ignatova Tatyana N, et al.
Glia, 39(3), 193-206 (2002)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P3932-10G04061834373322
P3932-25G04061834373339
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the defined molecular weight of this product- P3932? I would like to use it to coat plates in order to create spheroids from single cells and the best poly-HEMA is MW ~30,000 the closest product sigma offers is 529265- MW ~20,000.
    1 answer
    1. The approximate molecular weight of P3932 Sigma-Aldrich Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) is 300,000.
      Helpful?
  2. Bioreagentとのことですが、残留溶媒や微量元素等の規格が設定されているのでしょうか。また、COAのPerformanceは何の規格になるのでしょうか。 ご教示のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。
    1 answer
    1. The Certificate of Analysis provides the tests performed and the lot-specific results.