Fortfahren mit
P3921
Parathyroid Hormone Fragment 1-34 rat
≥97% (HPLC), powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 269,00
€ 228,65
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C180H291N55O48S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
4057.71
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 228,65
Listenpreis€ 269,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Pth(24694)
Application
Parathyroid Hormone Fragment 1-34 rat has been used to study the in vivo effect of parathyroid hormone (PTH) on the intestinal HCO3-secretion in rats.[1] It has also been injected into rats to increase PTH levels and study its effect on the high-phosphate diet-induced elevation of blood pressure.[2]
Biochem/physiol Actions
Parathyroid Hormone Fragment 1-34 is a parathyroid hormone (PTH) analog. It is implicated in the stimulation of intracellular cAMP accumulation and it induces osteocalcin (OC) promoter activity.[3]
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P3921-.1MG04061832821078