Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H36N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
548.67
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Assay:
≥93%
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
≥93%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc([C@@H](CCC(=O)OC)[C@@H]4C)c5CC(=O)c6c(C)c(cc1n2)[nH]c56)c(C)c3C=C
InChI
1S/C34H36N4O3/c1-8-20-16(3)24-13-26-18(5)22(10-11-31(40)41-7)33(37-26)23-12-30(39)32-19(6)27(38-34(23)32)15-29-21(9-2)17(4)25(36-29)14-28(20)35-24/h8,13-15,18,22,35,38H,1,9-12H2,2-7H3/b24-13-,25-14-,26-13-,27-15-,28-14-,29-15-,33-23-/t18-,22-/m0/s1
InChI key
RYLBYBPLWNFWPG-CMMLGHQLSA-N
Gene Information
human ... TSPO(706)
Other Notes
Chlorophyll analog for studies of photosynthesis.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥93% | assay 98.0-102.0% (T) | assay ≥93% (GC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| form powder | form - | form powder | form - |
| Gene Information human ... TSPO(706) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Bensasson, R.V., et al.
Nature, 290, 329-329 (1981)
A L Moore et al.
Science (New York, N.Y.), 216(4549), 982-984 (1982-05-28)
A new carotenoporphyrin has been prepared in which a synthetic carotenoid is joined to a tetraarylporphyrin through a flexible trimethylene linkage. This molecule exists primarily in an extended conformation with the carotenoid chromophore far from the porphyrin pi-electron system. In
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P3787-25MG | 04061832865126 |
![2-[Hydroxy(methyl)phosphinyl]acetic acid analytical standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/613/618/1b135bcf-4bc1-4621-b499-b718f527d306/640/1b135bcf-4bc1-4621-b499-b718f527d306.png)